1,4-Cyclohexadien ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyclohexa-1,4-dien
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ) 0,10 %
L07337.06
L07337.14
L07337.22
L07337.06EA
40.8
EUR
L07337.06
L07337.14
L07337.22
1,4-Cyclohexadien ≥97% stabilisiert
1,4-Cyclohexadien
Stabilized with 0.1% BHT
Purity: 97%
CAS No.: 628-41-1
Molecular Formula: C6H8
Formula Weight: 80.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4720
Melting Point: -49°
Boiling Point: 88-90°
Beilstein Reference: 1900733
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001535
Formel:
C₆H₈ Molecular Weight: 80,13 g/mol Siedepunkt: 88…90 °C Schmelzpunkt: –49 °C Dichte: 0,847 Flammpunkt: –6 °C (21 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001535 CAS-Nummer: 628-41-1 EINECS: 211-043-1 UN: 3295 ADR: 3,II |