γ-Terpinen 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Mentha-1,4-dien
207501000 207505000
ACRO207501000EA 48.4 EUR
ACRO207501000 ACRO207505000
γ-Terpinen 97% stabilisiert
γ-Terpinen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,24 g/mol
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,847 g/cm³
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001537
CAS-Nummer: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
UN: 2319
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to almost colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.845 to 0.852 g/ml
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.01 to 0.1 % dl-alpha tocopherol
Peroxide value ≤30.0 meq/kg