1,3,5,7-Cyclooctatetraen 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclooctatetraene, COT
160570025 160570100 160572500
ACRO160570025EA 88.7 EUR
ACRO160570025 ACRO160570100 ACRO160572500
1,3,5,7-Cyclooctatetraen 98% stabilisiert
1,3,5,7-Cyclooctatetraen
Formel: C₈H₈
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 142…143 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –27 °C
Dichte: 0,92 g/cm³
Flammpunkt: 22 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004161
CAS-Nummer: 629-20-9
EINECS: 211-080-3
UN: 2358
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Turbid yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5365 to 1.5385 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone