Cyclohexen stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
29240-2.5L 29240-1L 29240-500ML
SIAL29240-2.5LEA 135 EUR
SIAL29240-2.5L SIAL29240-1L SIAL29240-500ML
Cyclohexen stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Cyclohexene
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82,15 g/mol
Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –104 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001539
CAS-Nummer: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
UN: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02756