3-Methyl-2-cyclopenten-1-on 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methylcyclopent-2-enon
163590100
163590500
163592500
ACRO163590100EA
70.3
EUR
ACRO163590100
ACRO163590500
ACRO163592500
3-Methyl-2-cyclopenten-1-on 98% stabilisiert
3-Methyl-2-cyclopenten-1-on
Formel:
C₆H₈O Molecular Weight: 96,13 g/mol Siedepunkt: 74 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 3…5 °C Dichte: 0,98 g/cm³ Flammpunkt: 65 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001403 CAS-Nummer: 2758-18-1 EINECS: 220-421-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4870 to 1.4900 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | 0.1 % hydroquinone |
UV | at 240 nm A: ≤0.26 |
Wavelength at 1 A.U. | ≤215 nm |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤0.0006 meq/g |
Peroxides | ≤0.0075 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...