3-Methyl-2-cyclopenten-1-on ≥98% stabilisiert

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Methylcyclopent-2-enon

Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ) 0,10 %

A13993.09 A13993.18
A13993.09EA 80.8 EUR
A13993.09 A13993.18
3-Methyl-2-cyclopenten-1-on ≥98% stabilisiert
3-Methyl-2-cyclopenten-1-on

Stabilized with 0.1% hydroquinone


Purity: 98% CAS No.: 2758-18-1 Molecular Formula: C6H8O Formula Weight: 96.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4890 Odour: Pleasant pH: 4.9 Melting Point: 2° Boiling Point: 72-74°/15mm Beilstein Reference: 1280476 MDL No.: MFCD00001403

Formel: C₆H₈O
Molecular Weight: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 72…74 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 0,980
Flammpunkt: 65 °C (149 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001403
CAS-Nummer: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR