(±)-2-Heptanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-2-Hydroxyheptan, (±)-Methyl-pentylcarbinol, Methylpentylcarbinol, Methylamylcarbinol, (±)-Pentyl-methylcarbinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H3003-100G-A H3003-25G-A
SIALH3003-100G-AEA 63.8 EUR
SIALH3003-100G-A SIALH3003-25G-A
(±)-2-Heptanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Heptanol
Formel: C₇H₁₆O
Molecular Weight: 116.2 g/mol
Siedepunkt: 160
Dichte: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004587
CAS-Nummer: 543-49-7
EINECS: 208-844-3
UN: 1987
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04682