(±)-2-Nonanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Heptylmethylcarbinol, (±)-Methyl-heptylcarbinol, (±)-Heptyl-methylcarbinol, (±)-2-Hydroxynonan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W331503-100G W331503-1KG
SIALW331503-100GEA 191 EUR
SIALW331503-100G SIALW331503-1KG
(±)-2-Nonanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Nonanol
Formel: C₉H₂₀O
Molecular Weight: 144,26 g/mol
Siedepunkt: 193 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004593
CAS-Nummer: 628-99-9
EINECS: 211-065-1