(±)-2-Octanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Caprylalkohol, (±)-Hexyl-methylcarbinol, Hexylmethylcarbinol, DL-2-Octanol, (±)-2-Hydroxyoctan, (±)-Methyl-hexylcarbinol, DL-2-Hydroxyoctan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W280100-1KG-K W280100-8KG-K
SIALW280100-1KG-KEA 80.8 EUR
SIALW280100-1KG-K SIALW280100-8KG-K
(±)-2-Octanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Octanol
Formel: C₈H₁₈O
Molecular Weight: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 0,818 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004591
CAS-Nummer: 123-96-6
EINECS: 204-667-0
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,06785