(±)-2-Pentanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (±)-Methyl-propylcarbinol, (±)-2-Hydroxypentan, (±)-Propyl-methylcarbinol, DL-2-Pentanol, Methylpropylcarbinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W331600-1KG-K W331600-4KG-K
SIALW331600-1KG-KEA 130 EUR
SIALW331600-1KG-K SIALW331600-4KG-K
(±)-2-Pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Pentanol
Formel: C₅H₁₂O
Molecular Weight: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004579
CAS-Nummer: 6032-29-7
EINECS: 227-907-6
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07258
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc37771666c375a7768be6819fbc64e80617a202&vid=cc73accd09f3b4e43eedad1fe603cf52c119ff25&prid=web&clid=SAPDAM