(±)-3-Octanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: DL-3-Octanol, (±)-Pentyl-ethylcarbinol, Ethylpentylcarbinol, (±)-3-Hydroxyoctan, (±)-Ethyl-pentylcarbinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
218405-250G 218405-50G
SIAL218405-250GEA 163 EUR
SIAL218405-250G SIAL218405-50G
(±)-3-Octanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Octanol
Formel: C₈H₁₈O
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 0,819 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004590
CAS-Nummer: 589-98-0
EINECS: 209-667-4