(±)-1,2-Dodecandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-1,2-Dihydroxydodecan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
213721-250G 213721-50G
SIAL213721-250GEA 392 EUR
SIAL213721-250G SIAL213721-50G
(±)-1,2-Dodecandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Dodecandiol
Formel: C₁₂H₂₆O₂
Molecular Weight: 202,34 g/mol
MDL: MFCD00004726
CAS-Nummer: 1119-87-5
EINECS: 214-289-8