(±)-1,2-Hexandiol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L06864.18 L06864.30
L06864.18EA 43.5 EUR
L06864.18 L06864.30
(±)-1,2-Hexandiol ≥97%
(±)-1,2-Hexandiol
Purity: 97% CAS No.: 6920-22-5 Molecular Formula: C6H14O2 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 122°(251°F) Refractive Index: 1.4420 Boiling Point: 223-224° Beilstein Reference: 1719244 MDL No.: MFCD00010737
Formel: C₆H₁₄O₂
Siedepunkt: 223…224 °C
Schmelzpunkt: 45 °C
Dichte: 0,951
Flammpunkt: 122 °C (251 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010737
CAS-Nummer: 6920-22-5
EINECS: 230-029-6