(±)-1,2-Hexandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-1,2-Dihydroxyhexan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
213691-250G
213691-10G
213691-50G
SIAL213691-250GEA
112
EUR
SIAL213691-250G
SIAL213691-10G
SIAL213691-50G
(±)-1,2-Hexandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Hexandiol
Formel:
C₆H₁₄O₂ Molecular Weight: 118.18 g/mol Siedepunkt: 223 Schmelzpunkt: 45 Dichte: 0.9507 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00010737 CAS-Nummer: 6920-22-5 EINECS: 230-029-6 |