(±)-1,2-Pentandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
260282-250ML 260282-50ML
SIAL260282-250MLEA 446 EUR
SIAL260282-250ML SIAL260282-50ML
(±)-1,2-Pentandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Pentandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9802 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010736
CAS-Nummer: 5343-92-0
EINECS: 226-285-3