(±)-1,3-Butandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-1,3-Dihydroxybutan, (±)-1,3-Butylenglycol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
309443-100ML 309443-1L
SIAL309443-100MLEA 104 EUR
SIAL309443-100ML SIAL309443-1L
(±)-1,3-Butandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,3-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 90.12 g/mol
Siedepunkt: 206…208 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –54 °C
Dichte: 1.004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 116
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004554
CAS-Nummer: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566