(±)-1,3-Butandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (±)-1,3-Dihydroxybutan, (±)-1,3-Butylenglycol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B84785-100ML B84785-1L B84785-20L B84785-2.5L
SIALB84785-100MLEA 42.6 EUR
SIALB84785-100ML SIALB84785-1L SIALB84785-20L SIALB84785-2.5L
(±)-1,3-Butandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,3-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 90.12 g/mol
Siedepunkt: 206…208 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –50 °C
Dichte: 1.004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 116
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004554
CAS-Nummer: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR