(±)-1,5-Hexandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
198188-1G 198188-5G
SIAL198188-1GEA 91.2 EUR
SIAL198188-1G SIAL198188-5G
(±)-1,5-Hexandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,5-Hexandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 89 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9809 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 928-40-5
EINECS: 213-171-3