3-Mercapto-1,2-propandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-1-Thioglycerin, (±)-α-Monothioglycerin, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxypropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41705.0050
8.41705.0250
8.41705.1000
8.41705.3000
8.41705.0010
8.41705.0050EA
77
EUR
8.41705.0050
8.41705.0250
8.41705.1000
8.41705.3000
8.41705.0010
3-Mercapto-1,2-propandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Mercapto-1,2-propandiol
Formel:
C₃H₈O₂S Molecular Weight: 108,16 g/mol Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa) Dichte: 1,247 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004879 CAS-Nummer: 96-27-5 EINECS: 202-495-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09471 |
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass | 108.15 g/mol |
Boiling Point | 118 °C (6.7 hPa) |
Flash Point | 110 °C |
Density | 1.247 g/cm3 (20 °C) |