3-Mercapto-1,2-propandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (±)-1-Thioglycerin, (±)-α-Monothioglycerin, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxypropan
88640-100ML 88640-500ML
SIAL88640-100MLEA 248 EUR
SIAL88640-100ML SIAL88640-500ML
3-Mercapto-1,2-propandiol, Sigma-Aldrich®
3-Mercapto-1,2-propandiol
Formel: C₃H₈O₂S
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004879
CAS-Nummer: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
Merck Index: 12,09471