3-Mercapto-1,2-propandiol ≥97%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (±)-1-Thioglycerin(±)-α-Monothioglycerin(±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxypropan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

SIALM1753-500MLEA 855 EUR
SIALM1753-500ML SIALM1753-100ML
3-Mercapto-1,2-propandiol ≥97%, Sigma-Aldrich®
3-Mercapto-1,2-propandiol
Formel: C₃H₈O₂S
Molecular Weight: 108,16 g/mol
Siedepunkt: 118 °C/5 mmHg (Lit.)
Dichte: 1,25 g/mL (25 °C) (Lit.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004879
CAS-Nummer: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
Merck Index: 12,09471

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR