3-Mercapto-1,2-propandiol ≥97%, BioXtra, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (±)-1-Thioglycerin, (±)-α-Monothioglycerin, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxypropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M2172-100ML M2172-10ML M2172-50ML
SIALM2172-100MLEA 847 EUR
SIALM2172-100ML SIALM2172-10ML SIALM2172-50ML
3-Mercapto-1,2-propandiol ≥97%, BioXtra, Sigma-Aldrich®
3-Mercapto-1,2-propandiol
Formel: C₃H₈O₂S
Siedepunkt: 118 °C/5 mmHg (Lit.)
Dichte: 1,25 g/mL (25 °C) (Lit.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004879
CAS-Nummer: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
Merck Index: 12,09471