(±)-2-Methylbuttersäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-2-Methylbutansäure, 2-Ethylpropionsäure
A11546.0F A11546.AC A11546.AE A11546.AP
A11546.0FEA 519 EUR
A11546.0F A11546.AC A11546.AE A11546.AP
(±)-2-Methylbuttersäure ≥98%
(±)-2-Methylbuttersäure
Purity: 98% CAS No.: 116-53-0 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.14 Flash Point: 73°(163°F) Physical Form: Liquid Density: 0.937 Refractive Index: 1.4055 Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 1720486 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002669
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 175…176 °C
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,937
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002669
CAS-Nummer: 116-53-0
EINECS: 204-145-2
UN: 3265
ADR: 8,III