(±)-2-Methylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-2-Methylbutansäure, 2-Ethylpropionsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W269506-1KG-K W269506-25KG-K W269506-5KG-K
SIALW269506-1KG-KEA 160 EUR
SIALW269506-1KG-K SIALW269506-25KG-K SIALW269506-5KG-K
(±)-2-Methylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylbuttersäure
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 177 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002669
CAS-Nummer: 116-53-0
EINECS: 204-145-2
UN: 3265
ADR: 8,III