(±)-2-Methylvaleriansäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-2-Methylpentansäure
A13873.0E A13873.22 A13873.36
A13873.0EEA 555 EUR
A13873.0E A13873.22 A13873.36
(±)-2-Methylvaleriansäure ≥98%
(±)-2-Methylvaleriansäure
Purity: 98+% CAS No.: 97-61-0 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4140 Odour: Unpleasant Melting Point: -85° Boiling Point: 196-197° Beilstein Reference: 1720655 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002671
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 196…197 °C
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,930
Flammpunkt: 91 °C (195 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002671
CAS-Nummer: 97-61-0
EINECS: 202-594-9
UN: 3265
ADR: 8,III