(±)-3-Methylvaleriansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (±)-3-Methylpentansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W343706-100G-K W343706-1KG-K W343706-25G-K
SIALW343706-100G-KEA 223 EUR
SIALW343706-100G-K SIALW343706-1KG-K SIALW343706-25G-K
(±)-3-Methylvaleriansäure, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Methylvaleriansäure
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002729
CAS-Nummer: 105-43-1
EINECS: 203-297-7
UN: 3265
ADR: 8,III