DL-Valin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-2-Amino-3-methylbutansäure, H-DL-Val-OH, (±)-Valin, (±)-2-Aminoisovaleriansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W344400-10KG W344400-1KG
SIALW344400-10KGEA 1240 EUR
SIALW344400-10KG SIALW344400-1KG
DL-Valin, Sigma-Aldrich®
DL-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86 °C
Dichte: 1,352 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004267
CAS-Nummer: 516-06-3
EINECS: 208-220-0
Merck Index: 12,10046