(±)-2-Methyl-1-butanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methylbutylalkohol
158270010 158270025 158270250 158271000
ACRO158270010EA 57.6 EUR
ACRO158270010 ACRO158270025 ACRO158270250 ACRO158271000
(±)-2-Methyl-1-butanol 98%
(±)-2-Methyl-1-butanol
Formel: C₅H₁₂O
Molecular Weight: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 129
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0.81 g/cm³
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004743
CAS-Nummer: 137-32-6
EINECS: 205-289-9
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06109
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -0.5° to +0.5° (20°C, 589 nm) (Neat)
Sulfate (SO4) ≤0.05 %