(±)-2-Methyl-1-butanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylbutylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06031.0500
8.06031.1000
8.06031.0500EA
52.1
EUR
8.06031.0500
8.06031.1000
(±)-2-Methyl-1-butanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyl-1-butanol
Formel:
C₅H₁₂O Molecular Weight: 88,15 g/mol Siedepunkt: 129 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –70 °C Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004743 CAS-Nummer: 137-32-6 EINECS: 205-289-9 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 12,06109 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 36 g/l (20 °C) |
Melting Point | -70 °C |
Molar Mass | 88.15 g/mol |
Boiling Point | 127 - 129 °C |
Vapor Pressure | 4.3 hPa (20 °C) |
Flash Point | 42.5 °C |
Refractive Index | 1.4107 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.2 - 10.3 %(V) |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (H2O) |
Ignition Point | 340 °C |