(±)-2-Methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylbutylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
133051-100ML
133051-1L
SIAL133051-100MLEA
32
EUR
SIAL133051-100ML
SIAL133051-1L
(±)-2-Methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyl-1-butanol
Formel:
C₅H₁₂O Molecular Weight: 88,15 g/mol Siedepunkt: 129 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –70 °C Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004743 CAS-Nummer: 137-32-6 EINECS: 205-289-9 UN: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 12,06109 |