(±)-2-Methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Methylbutylalkohol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

65990-1L 65990-250ML
SIAL65990-1LEA 77.9 EUR
SIAL65990-1L SIAL65990-250ML
(±)-2-Methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyl-1-butanol
Formel: C₅H₁₂O
Molecular Weight: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 129 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004743
CAS-Nummer: 137-32-6
EINECS: 205-289-9
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06109

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR