(±)-2-Methyl-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methylamyl alcohol, 2-Methyl-1-pentanol, 2-Propylpropanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
214019-50ML
214019-250ML
SIAL214019-50MLEA
106
EUR
SIAL214019-50ML
SIAL214019-250ML
(±)-2-Methyl-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyl-1-pentanol
Formel:
C₆H₁₄O Molecular Weight: 102.18 g/mol Siedepunkt: 148 Schmelzpunkt: 0 Dichte: 0.82 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004745 CAS-Nummer: 105-30-6 EINECS: 203-285-1 UN: 1987 ADR: 3 III |