(±)-3,3-Dimethyl-2-butanol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pinakolylalkohol
43725.09
43725.50
43725.09EA
40.5
EUR
43725.09
43725.50
(±)-3,3-Dimethyl-2-butanol ≥99%
(±)-3,3-Dimethyl-2-butanol
Purity: 99%
CAS No.: 464-07-3
Molecular Formula: (CH3)3CCH(OH)CH3
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 28°(84°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.812
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: 5.3°
Boiling Point: 119-121°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004522
Formel:
C₆H₁₄O Molecular Weight: 102,18 g/mol Siedepunkt: 119…121 °C Schmelzpunkt: 5,3 °C Dichte: 0,812 Flammpunkt: 28 °C (84 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004522 CAS-Nummer: 464-07-3 EINECS: 207-347-9 UN: 1987 ADR: 3,III |