(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-Tetrahydrolinalool
379061000 379065000
ACRO379061000EA 53.9 EUR
ACRO379061000 ACRO379065000
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol 97+%
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol
Formel: C₁₀H₂₂O
Molecular Weight: 158,28 g/mol
Siedepunkt: 193 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,828 g/cm³
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004482
CAS-Nummer: 78-69-3
EINECS: 201-133-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %