(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-Tetrahydrolinalool
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
309915-100ML 309915-500ML
SIAL309915-100MLEA 66.2 EUR
SIAL309915-100ML SIAL309915-500ML
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol
Formel: C₁₀H₂₂O
Molecular Weight: 158,28 g/mol
Siedepunkt: 195,5…197 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,828 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004482
CAS-Nummer: 78-69-3
EINECS: 201-133-9