(±)-3-Methyl-1-pentanol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
335320050 335320250 335321000
ACRO335320050EA 32.1 EUR
ACRO335320050 ACRO335320250 ACRO335321000
(±)-3-Methyl-1-pentanol 99+%
(±)-3-Methyl-1-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Molecular Weight: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 150…154 °C
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,823 g/cm³
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002937
CAS-Nummer: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
UN: 1987
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %