(±)-3-Methyl-2-butanol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: DL-3-Methyl-2-butanol

149930250 149931000 149935000
ACRO149930250EA 24.2 EUR
ACRO149930250 ACRO149931000 ACRO149935000
(±)-3-Methyl-2-butanol 98%
(±)-3-Methyl-2-butanol
Formel: C₅H₁₂O
Molecular Weight: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: -117
Dichte: 0.81 g/cm³
Flammpunkt: 39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004527
CAS-Nummer: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06110

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR