(±)-3-Methyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: DL-3-Methyl-2-butanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

110949-100ML 110949-500ML
SIAL110949-100MLEA 77.3 EUR
SIAL110949-100ML SIAL110949-500ML
(±)-3-Methyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Methyl-2-butanol
Formel: C₅H₁₂O
Molecular Weight: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004527
CAS-Nummer: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06110

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR