(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-2,4-Dihydroxy-2-methylpentan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
112100-18KG
112100-2.5L
112100-3KG
112100-500G
SIAL112100-18KGEA
318
EUR
SIAL112100-18KG
SIAL112100-2.5L
SIAL112100-3KG
SIAL112100-500G
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol
Formel:
C₆H₁₄O₂ Molecular Weight: 118.18 g/mol Siedepunkt: 198 Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 0.923 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 93 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004547 CAS-Nummer: 107-41-5 EINECS: 203-489-0 Merck Index: 13,04730 |