(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (±)-2,4-Dihydroxy-2-methylpentan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M9671-10G M9671-50G
SIALM9671-10GEA 78.1 EUR
SIALM9671-10G SIALM9671-50G
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,923 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004547
CAS-Nummer: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 13,04730