5-Brom-DL-tryptophan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-Amino-3-(5-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid
107510010 AC10751.250 AC10751.1 107515000 107510050
ACRO107510010EA 173 EUR
ACRO107510010 MAYBAC10751.250 MAYBAC10751.1 ACRO107515000 ACRO107510050
5-Brom-DL-tryptophan 99%
5-Brom-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Molecular Weight: 283.12 g/mol
Schmelzpunkt: 261…267 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005648
CAS-Nummer: 6548-09-0
EINECS: 229-464-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige to light grey Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %