N-Acetyl-DL-Tryptophan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A17562.14 A17562.22
A17562.14EA 37.1 EUR
A17562.14 A17562.22
N-Acetyl-DL-Tryptophan ≥99%
N-Acetyl-DL-Tryptophan
Purity: 99% CAS No.: 87-32-1 Molecular Formula: C13H14N2O3 Formula Weight: 246.27 Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 89478
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
Schmelzpunkt: ∼ 205 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005644
CAS-Nummer: 87-32-1
EINECS: 201-739-3