DL-Tryptophan ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: H-DL-Trp-OH, (+/-)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, 2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
L05936.06 L05936.14 L05936.22
L05936.06EA 25.6 EUR
L05936.06 L05936.14 L05936.22
DL-Tryptophan ≥99%
DL-Tryptophan
Purity: 99% CAS No.: 54-12-6 Molecular Formula: C11H12N2O2 Formula Weight: 204.23 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 86196
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 204,23 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 280 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064339
CAS-Nummer: 54-12-6
EINECS: 200-194-9