(±)-Hydratropasäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-2-Phenylpropionsäure
130870100 130870250 130871000
ACRO130870100EA 54.7 EUR
ACRO130870100 ACRO130870250 ACRO130871000
(±)-Hydratropasäure 98%
(±)-Hydratropasäure
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 260…262 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 5 °C
Dichte: 1,1 g/cm³
Flammpunkt: 148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002650
CAS-Nummer: 492-37-5
EINECS: 207-752-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %