(±)-Hydratropasäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-2-Phenylpropionsäure
L00709.06
L00709.14
L00709.22
L00709.06EA
30
EUR
L00709.06
L00709.14
L00709.22
(±)-Hydratropasäure 98%
(±)-Hydratropasäure
Purity: 98%
CAS No.: 492-37-5
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 148°(298°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: -5°
Boiling Point: 264-266°
Beilstein Reference: 1863558
MDL No.: MFCD00002650
Formel:
C₉H₁₀O₂ Siedepunkt: 264…266 °C Schmelzpunkt: –5 °C Dichte: 1,100 Flammpunkt: 148 °C (298 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002650 CAS-Nummer: 492-37-5 EINECS: 207-752-0 |