(±)-Hydratropasäure ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-2-Phenylpropionsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P31701-10G
P31701-5G
SIALP31701-10GEA
70.2
EUR
SIALP31701-10G
SIALP31701-5G
(±)-Hydratropasäure ≥97%, Sigma-Aldrich®
(±)-Hydratropasäure
Formel:
C₉H₁₀O₂ Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –5 °C Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002650 CAS-Nummer: 492-37-5 EINECS: 207-752-0 |