DL-m-Tyrosin 98.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propionsäure, 3-Hydroxyphenylalanin, 3-(m-Hydroxyphenyl)-DL-alanin
140630010
140630050
ACRO140630010EA
109
EUR
ACRO140630010
ACRO140630050
DL-m-Tyrosin 98.5%
DL-m-Tyrosin
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 280 °C (Zersetzung) Dichte: 1,456 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002597 CAS-Nummer: 775-06-4 EINECS: 212-270-9 Merck Index: 12,09971 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...