DL-Tyrosin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxyphenylalanin, 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure, H-DL-Tyr-OH, 3-(p-Hydroxyphenyl)-DL-alanin
163570250 163571000
ACRO163570250EA 68.2 EUR
ACRO163570250 ACRO163571000
DL-Tyrosin 99%
DL-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molecular Weight: 181,19 g/mol
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 325 °C (Zers.)
MDL: MFCD00063074
CAS-Nummer: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Index: 12,09970
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure