DL-Tyrosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Hydroxyphenylalanin, 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure, H-DL-Tyr-OH, 3-(p-Hydroxyphenyl)-DL-alanin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
145726-100G 145726-25G
SIAL145726-100GEA 322 EUR
SIAL145726-100G SIAL145726-25G
DL-Tyrosin, Sigma-Aldrich®
DL-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molecular Weight: 181,19 g/mol
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 285 °C
MDL: MFCD00063074
CAS-Nummer: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Index: 12,09970