(±)-Phenylbernsteinsäure 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-Phenyl-1,4-butandisäure
130940250
130941000
130945000
ACRO130940250EA
27.2
EUR
ACRO130940250
ACRO130941000
ACRO130945000
(±)-Phenylbernsteinsäure 98+%
(±)-Phenylbernsteinsäure
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molecular Weight: 194.19 g/mol Siedepunkt: 368 Schmelzpunkt: 166…169 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004256 CAS-Nummer: 635-51-8 EINECS: 211-238-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 165 to 169 °C |
HPLC | ≥98.0 % |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |